Fontos dokumentumok
1.05739
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
UNSPSC kód:
41123003
NACRES:
NB.21
Forma
beads
Minőségi szint
gyöngy átm.
~2 mm
méret
~10 mesh
külső felület
800 m2/g
részecskeméret
~10 mesh
átmérő
~2 mm
pórusméret
0.4 nm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg