Fontos dokumentumok
643653
Aluminosilicate, mesostructured
MCM-41 (hexagonal)
Szinonimák:
MCM-41 molecular sieves
Forma
powder
összetétel
aluminum, ~3%
külső felület
900-1100 m2/g , BET
egység cellamérete
4.5-4.8 nm
pórusméret
0.8-1.1 cm3/g pore volume
2-4 nm pore size
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Képlet variáns
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.