Fontos dokumentumok
NISTRM8850
Zeolite Y
NIST® RM 8850
Szinonimák:
Zeolite
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium (Na), Aluminium (Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)