Fontos dokumentumok
688363
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 4 Å
powder, activated, −325 mesh particle size
Szinonimák:
SYLOSIV® A4, Sodium Alumino-Silicate
About This Item
Lineáris képlet:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
powder
részecskeméret
−325 mesh
pórusméret
4 Å
Related Categories
Általános leírás
Molecular sieves are made up of three dimensional interconnecting networks of silica and alumina tetrahedral. These crystalline metal aluminosilicates have uniform cavities to selectively adsorb specific size molecules. A 4A molecular sieve has an effective pore size of 4Å.
Alkalmazás
Molecules with an effective diameter of 4 Å, including H2O, H2S, CO2, SO2, C2H4 and C3H6 are adsorbed.
Jogi információk
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3