1.05289
SLANETZ and BARTLEY agar (base)
acc. ISO 7899 GranuCult
Szinonimák:
Membrane filtration Enterococcus selective agar
Forma
medium granules (dehydrated (DCM))
gyártó/kereskedő neve
GranuCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
oldhatóság
41.5 g/L
térfogatsúly
580 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Enterococcus spp.
Related Categories
Általános leírás
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3