Fontos dokumentumok
1.04439
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.60 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-152-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
redukciós maradék
≤0.01%
mp
54.6 °C (anhydrous substance)
sűrűség
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)