Merck
83381
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (T)
Szinonimák:
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (T)
form
powder or crystals
izzítási maradék (redukció után)
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
An ion-imprinted polymer for the selective extraction of mercury (II) ions in aqueous media.
Batlokwa BS, et al.
Water SA , 38(2), 255-260 (2012)
Factors affecting Hg (II) adsorption on hybrid nanostructured silicas: influence of the synthesis conditions.
Perez-Quintanilla D and Sierra I.
Journal of Porous Materials, 21(1), 71-80 (2014)