73865
Gelatin
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Szinonimák:
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine skin
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
controlled endotoxin level
medium gel strength
eltarthatósági idő
36 mo. (Expiry date on the label)
kiszerelés
pkg of 500 g
szennyeződések
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
veszteség
≤15% loss on drying
szín
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH
4.0-6.0
gél szilárdság
150-210 g Bloom
oldhatóság
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)