901756
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 240-360 (Bloom), <10 EU/g Endotoxin
Szinonimák:
beMatrix™ gelatin LS-H
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
szennyeződések
<10 EU/g Endotoxin
<300 g Total viable aerobic count
veszteség
<15% loss on drying
szín
white to pale yellow
pH
5.0-6.5
viszkozitás
4.0-6.5 mPa.s
anion nyomok
sulfite (SO32-): <1.5 mg/20g
kation nyomok
As: <1 ppm
Hg: <0.1 ppm
heavy metals: <20 ppm
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.