Fontos dokumentumok
1.01253
SAFC
Starch
soluble extra pure
Szinonimák:
Starch, Amylum, Potato starch for determination of diastase
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
232-686-4
Minőségi szint
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
oldhatóság
50 g/L
térfogatsúly
300 kg/m3
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Starch soluble extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3