Merck
1.02110
SAFC
Calcium hydroxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 526
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
E szám:
E526
EC index szám:
215-137-3
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
sűrűség
2.24 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Calcium hydroxide is used as pH adjuster in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as additive for food and beverage.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1