1.03668
Parteck® M DPI
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
D-Mannitol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
fine powder
részecskeméret
145-200 μm (d50)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
164-169 °C
oldhatóság
213 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
As Emprove® Expert product, Parteck® M DPI is specified with low low microbial and endotoxin limits, making is especially suitable for high-risk applications.
Tulajdonságok és előnyök
- Particle distribution designed to improve flow and release characteristics in DPI application
- Low water content & hygroscopicity
- Synthesized from plant-based raw materials
- 3-year shelf life
- High API delivery to the lungs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1