Fontos dokumentumok
650455
Cyclohexane
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
párolgási maradék
<0.0001%
halogénezett maradékok
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 200 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.17
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup