Merck
1601408
USP
Residual Solvent Class 2 - Cyclohexane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cyclohexane solution, Cyclohexane in DMSO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Residual Solvent Class 2 - Cyclohexane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87.00 °C