termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99% (EDTA titration)
form
powder
pH
8
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
- As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
- To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg