1.02111
Calcium hydroxide
for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions
Szinonimák:
Calcium hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
complies with DIN 19266
hatékonyság
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
oldhatóság
1.7 g/L
sűrűség
2.24 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Calcium hydroxide (calcium dihydroxide or Ca(OH)2) is a reference buffer solution used to calibrate pH electrodes and pH instruments.
Analízis megjegyzés
javasolt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1