1.02119
Calcium hydroxide
precipitated (≤ 0.0005% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 526
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
oldhatóság
1.7 g/L
sűrűség
2.24 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1