1.02069
Calcium carbonate
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 170
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.