Merck
1.02064
SAFC
Calcium carbonate
precipitated (≤ 0.002% Fe), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
CaCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
207-439-9
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
hatékonyság
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Calcium carbonate is typically used as alkalizer or mineral supplement in solid formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg