Fontos dokumentumok
239216
Calcium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.1%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- In Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions.
- In the ligand-free Stille cross-coupling reaction between aryl halides and tributylphenyltin to synthesize biphenyls.
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)