Fontos dokumentumok
1.05986
Supelco
Marble granular
for producing CO₂
Szinonimák:
Calcium carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
CaCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11111605
EC index szám:
207-439-9
NACRES:
NB.21
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
300‑1400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg