Fontos dokumentumok
168356
Millipore
Ammonium Sulfate, Molecular Biology Grade
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Szinonimák:
Ammonium sulfate, (NH₄)₂SO₄, Mascagnite
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352314
NACRES:
NA.25
grade:
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 M
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1