Fontos dokumentumok
1.01211
Millipore
Ammonium sulfate
for biochemistry
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-984-1
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
754-764 g/L
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
850 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for biochemistry
Alkalmazás
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.