Fontos dokumentumok
A5132
Ammonium sulfate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 132 g/L at 20 °C
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤3 ppm
Se: ≤5 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1