Merck
63097
Sigma-Aldrich
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Szinonimák:
L-Lactic acid magnesium salt
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
optikai aktivitás
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
szennyeződések
~2 mol/mol water
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)