Merck
77093
Millipore
CCDA Selective Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter or Arcobacter species.
Komponensek
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.