1.00060
CAYE Broth
Modified acc. to EVANS
Szinonimák:
CAYE Broth Modified Acc. To EVANS, Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Forma
powder (dehydrated (DCM))
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
8.5-8.7 (25 °C)
oldhatóság
39.75 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
selective for bacteria: Escherichia E. coli
Általános leírás
The presence of casamino acids and yeast extract promote the growth of verotoxin producing E. coli. The presence of trace elements and resulting high pH value additionally supports the growth and toxin production.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): brown
pH-value (25 °C): 8.3 - 8.7
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43888): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3