Merck
1.03672
SAFC
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Cholesterol from wool fat
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-353-2
Minőségi szint
Forma
powder
bp
200 °C (Decomposition)
mp
141 °C
oldhatóság
insoluble >0.001 g/L
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1