Fontos dokumentumok
1.00051
Millipore
CAYE Broth Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
Szinonimák:
E. coli Selective Supplement, CAYE-Bouillon Supplement, Casein Yeast Extract Broth Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
Minőségi szint
form
lyophilized powder
összetétel
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
10 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
Általános leírás
CAYE Broth Supplement enhances the production and release of verotoxins in pathogenic E. coli during growth.
Alkalmazás
CAYE Broth Supplement is an additive for the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar for the detection of verotoxins from pathogenic E. coli.
Kapcsolódás
Replaces: 1000510017
Analízis megjegyzés
Performance test
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)