Fontos dokumentumok
60865
Cooked Meat Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef heart (extract from 454g), 30 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
meat peptone (peptic or mixed peptone), 20 g/L
sodium chloride, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques