07-535
Anti-MKP1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-CL100, Anti-HVH1, Anti-MKP-1, Anti-MKP1, Anti-PTPN10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FARSB(10056)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Kinases & Phosphatases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1