07-1420
Anti-VEGF Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Vascular permeability factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of mouse VEGF (50.0 ng/mL), a concentration of 1.0-2.0 µg/mL of a previous lot of this antibody was required.
ELISA: A concentration of at least 0.5 µg/mL (100 μL/well) is required to detect 0.2-0.4 ng/well of recombinant mouse VEGF using a previous lot of this antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected VEGF on 10 μg of Huvec lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Huvec cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3