AB1876-I
Anti-VEGF-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Vegfa(22339)
rat ... Vegfa(83785)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected VEGF-A in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1