05-443
Anti-VEGF Antibody, clone JH
clone JH, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
400
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JH, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, rabbit, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1κ
alkalmasság
not suitable for Western blot
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: 2 µg of this antibody has been reported to immunoprecipitate VEGF from 1 mg of protein lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Expressed in most tissue, including Pancreas, Kidney, Adenocarcinoma.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2