Merck
RAB0511
Sigma-Aldrich
Rat VEGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
VEGF-A
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
The Rat VEGF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat VEGF in serum, plasma, cell culture supernatants.
Immunogen
Recombinant Rat VEGF-A
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Li Zeng et al.
Bioengineered, 12(2), 12323-12331 (2021-11-18)
To observe the effect of fat-derived pellets (FDP) on wound healing in rats, the inguinal fat of rats was obtained, and the FDP were obtained after centrifugation. The cell activity and growth factor secretion of FDP were measured. The wounds
Teagan J Walter et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 306(10), G849-G862 (2014-03-22)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is crucial for vascular development in several organs. However, the specific contribution of epithelial-VEGF signaling in the liver has not been tested. We used a mouse model to specifically delete Vegf from the liver epithelial
Fumitaka Shimizu et al.
PloS one, 9(3), e92872-e92872 (2014-04-02)
Pathological destruction of blood-brain barrier (BBB) has been thought to be the initial key event in the process of developing multiple sclerosis (MS). The purpose of the present study was to clarify the possible molecular mechanisms responsible for the malfunction
Guodong Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(30), 11127-11132 (2014-07-16)
Prostaglandins derived from the cyclooxygenase (COX) pathway and epoxyeicosatrienoic acids (EETs) from the cytochrome P450/soluble epoxide hydrolase (sEH) pathway are important eicosanoids that regulate angiogenesis and tumorigenesis. COX-2 inhibitors, which block the formation of prostaglandins, suppress tumor growth, whereas sEH
Alexa Klettner et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 252(10), 1593-1598 (2014-07-23)
Anti-VEGF treatment is the therapy of choice in age-related macular degeneration and is also applied in diabetic macular edema or retinal vein occlusion. Recently, aflibercept has been approved for therapeutic use. In this study, we investigate the efficacy of aflibercept