SAB1306008
ANTI-VEGF1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
VEGF, VEGFA, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
27042 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)