06-1079
Anti-Interleukin 23 alpha (IL-23A) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
IL-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL23A(51561)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23 alpha in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2