Fontos dokumentumok
H8041
IL-23 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
Human IL-23, IL-23 Cytokine, Interleukin 23
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-23 human, IL-23, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤2 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 55 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL23A(51561)
Általános leírás
Interleukin-23 (IL-23) is a pro-inflammatory cytokine. It is mostly synthesized by activated dendritic cells and macrophages. It is a 20.7kDa protein with 189 amino acids. IL-23 is mostly expressed on activated/memory T cells and natural killer (NK) cells. This gene is located on human chromosome 12q13.3.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1