RAB0697
Human IL23A / Interleukin-23 Subunit Alpha ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 28.67-7000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL23A(51561)
Általános leírás
Alkalmazás
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials