Fontos dokumentumok
SAB1407500
Sigma-Aldrich
Anti-IL23A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
IL-23, IL-23A, IL23P19, MGC79388, P19, SGRF
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~20.7 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL23A(51561)
Általános leírás
This gene encodes a subunit of the heterodimeric cytokine interleukin 23 (IL23). IL23 is composed of this protein and the p40 subunit of interleukin 12 (IL12B). The receptor of IL23 is formed by the beta 1 subunit of IL12 (IL12RB1) and an IL23 specific subunit, IL23R. Both IL23 and IL12 can activate the transcription activator STAT4, and stimulate the production of interferon-gamma (IFNG). In contrast to IL12, which acts mainly on naive CD4(+) T cells, IL23 preferentially acts on memory CD4(+) T cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
IL23A (NP_057668.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGSRAVMLLLLLPWTAQGRAVPGGSSPAWTQCQQLSQKLCTLAWSAHPLVGHMDLREEGDEETTNDVPHIQCGDGCDPQGLRDNSQFCLQRIHQGLIFYEKLLGSDIFTGEPSLLPDSPVGQLHASLLGLSQLLQPEGHHWETQQIPSLSPSQPWQRLLLRFKILRSLQAFVAVAARVFAHGAATLSP
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1