06-1091
Anti-IL-13 receptor Antibody, alpha-2 (IL-13RA2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
interleukin 13 receptor, alpha 2, interleukin-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 receptor alpha 2 chain, Interleukin-13-binding protein, IL-13R subunit alpha-2, cancer/testis antigen 19, IL-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 binding pro
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL13RA2(3598)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry (paraffin) Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot was used to detect Interleukin-13 receptor, alpha-2 in colorectal carcinoma and normal human kidney/medulla tissue sections.
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Interleukin-13 receptor, alpha-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1