MABT831
Anti-Lamin B Receptor (LBR) Antibody, clone BB2SS3F3
clone BB2SS3F3, from mouse
Szinonimák:
LMN2R, Integral nuclear envelope inner membrane protein, LBR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BB2SS3F3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LBR(3930)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cell lysate, mouse C2C12 cell lysate, and in adult mouse fibroblasts (MAFs) either LBR+/+ or LBR -/- (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lamin B Receptor (LBR) in HeLa and NIE-115 cells, as well as in mouse adult fibroblasts (MAF LBR+/+ vs MAF LBR-/-) (Courtesy of Dr. Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lamin B Receptor (LBR) in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash