07-850
Anti-phospho-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr507/pThr508)
Géninformáció
human ... LIMK1(3984)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2