374087
Anti-Heme Oxygenase-1 Mouse mAb (HO-1-1)
liquid, clone HO-1-1, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-HO-1, Anti-Hsp32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HO-1-1, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, rat, canine, monkey, mouse, bovine
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
rhesus monkey ... Hmox1(719266)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (20 µg/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Maines, M.D. 1988. FASEB J.2, 2557.
Trakshel, G.M., et al. 1986 J. Biol. Chem.261, 11131.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1