ZMS1038
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
PS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H6, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Immunocytochemistry in Jurkat cells treated with Staurosporine.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phosphatidylserine in Jurkat cells treated with staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phosphatidylserine in one million Jurkat cells treated with Staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1