16-256
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6, Alexa Fluor™ 488
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
488-Alexa Fluor Antibody, Alexa Fluor 488 Detection, Clone 1H6 Anti-Phosphatidylserine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H6, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer)
Related Categories
Általános leírás
Anti-Phosphatidylserine may be used to detect translocation of the membrane phospholipid phosphatidylserine (PS) from the inner to the outer cell membrane leaflet; it provides an alternative to Annexin V for quantitation of apoptosis.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Apoptosis Assay: Time course for induction of apoptosis in Jurkat cells by staurosporine, measured using either an Anti-Phosphatidylserine, clone 1H6, Alexa Fluor™ 488 conjugate or an Annexin V FITC conjugate.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Negative Control: Catalog # 16-240, Normal Mouse IgG, Alexa Fluor™ 488-conjugate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.