Fontos dokumentumok
P1495
Anti-Phosphatidylserine Receptor antibody produced in rabbit
1-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PSR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 50-70 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
1-1.5 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of human HeLa or A549 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... JMJD6(23210)
mouse ... Jmjd6(107817)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg