07-146
Anti-Histone H2A (acidic patch) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIST2H2AC(8338)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Recommend Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, catalog #05-636.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000-1:5000 dilutions of this lot detected Histone H2A (acidic patch) in acid extracts from HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial after thawing and prior to removing the cap. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa cell extract.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1