05-636-AF555
Anti-phospho-H2A.X Antibody (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AX(3014)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis: 0.05-1 μg/mL of a representative lot of the non-conjugated form of this antibody (Cat. # 05-636) detected phosphorylated histone H2A.X (Ser139) in acid extracted histone lysates from Jurkat cells treated with 0.5 μM staurosporine (Catalog # 19-123).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells +/- Staurosporin treatment.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2