MAB3864
Anti-DNA/Histone H1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H1-1(3024)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde or B5 fixed tissue sections.
Flow cytometry: 5-10 μg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
ELISA, direct and indirect
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STAINING PATTERN:
Nuclear staining observed. Dense staining of nuclei. No staining of nucleoli.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2